Läs mer
9-Antracenekarboxylsyra, TRC
Produktkod. 30332618
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30332618 5 g
1 options
Produktkod. 30332618 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6784555G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Anthracenecarboxylic Acid
CAS 723-62-6
Molekylformel C15H10O2
Kvantitet 5 g
Synonym 9-Anthroic Acid, 9-Carboxyanthracene, NSC 151909, 9-Anthracenylcarboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C15H10O2/c16-15(17)14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-9H,(H,16,17)
LEDER OC(=O)c1c2ccccc2cc3ccccc13
IUPAC-namn antracen-9-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 222.24
Formel vikt 222.0681