Läs mer
9-antracenemetanol, 97 %
Produktkod. 11492198
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11492198 50 g 50g
11482198 10 g 10g
11402208 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11492198 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15188.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
CAS: 1468-95-7 | C15H12O | 208,26 g/mol
Ett antracenderivat som används i Diels-Alder-reaktioner. Används även vid framställning av 9-antracenylmetyl-1-piperazinkarboxylat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Ett antracenderivat som används i Diels-Alder-reaktioner. Används även vid framställning av 9-antracenylmetyl-1-piperazinkarboxylat.
Löslighet Löslig i het metanol mycket svag grumlighet
.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1468-95-7
Molekylformel C15H12O
Molekylvikt (g/mol) 208.26
MDL-nummer MFCD00001264
InChI-nyckel JCJNNHDZTLRSGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-anthracenemethanol, 9-hydroxymethylanthracene, 9-anthrylcarbinol, 9-methylolanthracene, 9-anthrylmethanol, 9-hydroxymethylantracene, 9-anthracene methanol, 9-hydroxymethyl anthracene, anthracene-9-carbinol, ccris 7297
PubChem CID 73848
IUPAC-namn antracen-9-ylmetanol
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=C3C=CC=CC3=C2CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Anthracenemethanol
Smältpunkt 160 °C till 165 °C
Kvantitet 50 g
Beilstein 1873402
Löslighetsinformation Löslig i het metanol, mycket svag grumlighet.
Formel vikt 208.26
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.