Läs mer
9-antracenmetanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-60456 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
250g
25g
5g
Produktkod. 10531092
Brand: Thermo Scientific Acros 181870050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1468-95-7 | C15H12O | 208.26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1468-95-7
Molekylformel C15H12O
Molekylvikt (g/mol) 208.26
MDL-nummer MFCD00001264
InChI-nyckel JCJNNHDZTLRSGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-anthracenemethanol, 9-hydroxymethylanthracene, 9-anthrylcarbinol, 9-methylolanthracene, 9-anthrylmethanol, 9-hydroxymethylantracene, 9-anthracene methanol, 9-hydroxymethyl anthracene, anthracene-9-carbinol, ccris 7297
PubChem CID 73848
IUPAC-namn antracen-9-ylmetanol
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=C3C=CC=CC3=C2CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Anthracenemethanol
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 160.0°C to 164.0°C
Färg Gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 208.26
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.