Läs mer
9-Anthracenepropanoic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-Anthracenepropanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 109690-74-6 |
| Molekylformel | C24 H20 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 3-(9-Anthracenyl)propionic Acid Ethyl Ester, 3-(9-Anthryl)propionic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C24H20O/c1-17-10-12-18(13-11-17)24(25)15-14-23-21-8-4-2-6-19(21)16-20-7-3-5-9-22(20)23/h2-13,16H,14-15H2,1H3 |
| LEDER | Cc1ccc(cc1)C(=O)CCc2c3ccccc3cc4ccccc24 |
| IUPAC-namn | 3-anthracen-9-yl-1-(4-methylphenyl)propan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 324.415 |
| Formel vikt | 324.151 |