Läs mer
9-Anthracenol Melitracen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-Anthracenol Melitracen |
| CAS | 85118-29-2 |
| Molekylformel | C21 H27 N O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 9-[3-(Dimethylamino)propyl]-9,10-dihydro-10,10-dimethyl-9-anthracenol |
| InChI formel | InChI=1S/C21H27NO/c1-20(2)16-10-5-7-12-18(16)21(23,14-9-15-22(3)4)19-13-8-6-11-17(19)20/h5-8,10-13,23H,9,14-15H2,1-4H3 |
| LEDER | CN(C)CCCC1(O)c2ccccc2C(C)(C)c3ccccc13 |
| IUPAC-namn | 9-[3-(dimethylamino)propyl]-10,10-dimethylanthracen-9-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 309.445 |
| Formel vikt | 309.209 |