Läs mer
9-Antracylemetylklorid, TRC
Produktkod. 30341304
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30341304 25 g
1 options
Produktkod. 30341304 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA67850525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Anthracenylmethyl Chloride
CAS 24463-19-2
Molekylformel C22 H17 Cl N2 O . H Cl
Kvantitet 25 g
Synonym 9-(Chloromethyl)-anthracene, 9-(Chloromethyl)anthracene, NSC 241165
InChI formel InChI=1S/C22H17ClN2O.ClH/c23-21(26)17-11-13-18(14-12-17)22-24-19(15-7-3-1-4-8-15)20(25-22)16-9-5-2-6-10-16;/h1-14,19-20H,(H,24,25);1H
LEDER Cl.ClC(=O)c1ccc(cc1)C2=NC(C(N2)c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC-namn 4-(4,5-difenyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)bensoylklorid; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 397.297
Formel vikt 396.08