Läs mer
9-Anthraldehyd, 98 %
Beskrivning
9-antraldehyd används för att framställa asymmetriska tridentata Schiff-basligander, 2-(9-antrylmetyl-idenamino)-4-metyl-fenol och funktionaliserad ligand som 2-(antracen-9-yliden)-4,5-bis(difenylfosfino)-4-cyklo-ängel-kondensering-1,jämn difenyl- och difenyl-kondensering med 3- och 3-dimetylfenol. 4,5-bis(difenylfosfino)-4-cyklopenten-1,3-dion. Det används också som mellanprodukt för färgämnen, pigment, aktiva farmaceutiska ingredienser och andra organiska föreningar. Vidare är det involverat i Diels Alder-reaktionen med bensendiazonium-2-karboxylat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
9-antraldehyd används för att framställa asymmetriska tridentata Schiff-basligander, 2-(9-antrylmetyl-idenamino)-4-metyl-fenol och funktionaliserad ligand som 2-(antracen-9-yliden)-4,5-bis(difenylfosfino)-4-jämnkondensering av difenylfosfino)-4-engelkondensering med 1,3-engelkondensering. ligand 4,5-bis(difenylfosfino)-4-cyklopenten-1,3-dion. Det används också som mellanprodukt för färgämnen, pigment, aktiva farmaceutiska ingredienser och andra organiska föreningar. Vidare är det involverat i Diels Alder-reaktionen med bensendiazonium-2-karboxylat.
Löslighet Löslig i
toluen.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med starka baser och starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-Anthraldehyde |
| Smältpunkt | 102 °C till 106 °C |
| Kvantitet | 25 g |
| Beilstein | 639167 |
| Känslighet | Luftkänslig |
| Löslighetsinformation | Löslig i toluen. |
| Formel vikt | 206.24 |
| Procent renhet | 98% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.