Läs mer
9-Anthraldehyd, 98 %
Produktkod. 11473604
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11473604 500 g 500g
11453604 25 g 25g
11463604 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11473604 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11258.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 642-31-9 | C15H10O | 206,24 g/mol
9-antraldehyd används för att framställa asymmetriska tridentata Schiff-basligander, 2-(9-antrylmetyl-idenamino)-4-metyl-fenol och funktionaliserad ligand som 2-(antracen-9-yliden)-4,5-bis(difenylfosfino)-4-cyklo-ängel-kondensering-1,jämn difenyl- och difenyl-kondensering med 3- och 3-dimetylfenol. 4,5-bis(difenylfosfino)-4-cyklopenten-1,3-dion. Det används också som mellanprodukt för färgämnen, pigment, aktiva farmaceutiska ingredienser och andra organiska föreningar. Vidare är det involverat i Diels Alder-reaktionen med bensendiazonium-2-karboxylat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
9-antraldehyd används för att framställa asymmetriska tridentata Schiff-basligander, 2-(9-antrylmetyl-idenamino)-4-metyl-fenol och funktionaliserad ligand som 2-(antracen-9-yliden)-4,5-bis(difenylfosfino)-4-jämnkondensering av difenylfosfino)-4-engelkondensering med 1,3-engelkondensering. ligand 4,5-bis(difenylfosfino)-4-cyklopenten-1,3-dion. Det används också som mellanprodukt för färgämnen, pigment, aktiva farmaceutiska ingredienser och andra organiska föreningar. Vidare är det involverat i Diels Alder-reaktionen med bensendiazonium-2-karboxylat.
Löslighet Löslig i
toluen.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med starka baser och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 642-31-9
Molekylformel C15H10O
Molekylvikt (g/mol) 206.24
MDL-nummer MFCD00001254
InChI-nyckel YMNKUHIVVMFOFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-anthraldehyde, 9-anthracenecarboxaldehyde, 9-anthrylaldehyde, 9-formylanthracene, 9-anthracenecarbaldehyde, 9-anthrylcarboxaldehyde, ccris 3165, nsc 15, anthracene-9-aldehyde, anthracene-9-carboxaldehyde
PubChem CID 69504
IUPAC-namn antracen-9-karbaldehyd
LEDER O=CC1=C2C=CC=CC2=CC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Anthraldehyde
Smältpunkt 102 °C till 106 °C
Kvantitet 500 g
Beilstein 639167
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Löslig i toluen.
Formel vikt 206.24
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.