Läs mer
9-Anthraldehyde, TRC
Produktkod. 30335239
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30335239 100 g
1 options
Produktkod. 30335239 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA679203100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Anthraldehyde
CAS 642-31-9
Molekylformel C15H10O
Kvantitet 100 g
Synonym 9-Anthracenecarboxaldehyde, 9-Anthraldehyde (6CI,7CI,8CI), 9-Anthracenealdehyde, 9-Anthracenecarbaldehyde, 9-Anthracenemethanal, 9-Anthrylcarboxaldehyde, 9-Formylanthracene, NSC 15
InChI formel InChI=1S/C15H10O/c16-10-15-13-7-3-1-5-11(13)9-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-10H
LEDER O=Cc1c2ccccc2cc3ccccc13
IUPAC-namn antracen-9-karbaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 206.24
Formel vikt 206.0732