missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
9-BBN Dimer (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-BBN Dimer (Technical Grade) |
| CAS | 21205-91-4 |
| Molekylformel | C16H30B2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 9-BBN dimer, 9-Borabicyclo[3.3.1]nonane dimer, 9-Borabicyclononane dimer, Bis- 9-borabicyclo[3.3.1]nonane, 1,1:2,2-bis(1,5-Cyclooctanediyl)-diborane |
| InChI formel | InChI=1S/C16H28B2/c1-5-13-7-2-8-14(6-1)17(13)18-15-9-3-10-16(18)12-4-11-15/h13-16H,1-12H2/t13-,14+,15-,16+ |
| LEDER | C1C[C@@H]2CCC[C@H](C1)B2B3[C@@H]4CCC[C@H]3CCC4 |
| IUPAC-namn | 9-(9-borabicyclo[3.3.1]nonan-9-yl)-9-borabicyclo[3.3.1]nonane |
| Molekylvikt (g/mol) | 244.03 |
| Formel vikt | 242.2377 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?