missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

9-BBN Dimer (Technical Grade), TRC

Produktkod. 30339555
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30339555 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30339555 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB1191501G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 9-BBN Dimer (Technical Grade)
CAS 21205-91-4
Molekylformel C16H30B2
Kvantitet 1 g
Synonym 9-BBN dimer, 9-Borabicyclo[3.3.1]nonane dimer, 9-Borabicyclononane dimer, Bis- 9-borabicyclo[3.3.1]nonane, 1,1:2,2-bis(1,5-Cyclooctanediyl)-diborane
InChI formel InChI=1S/C16H28B2/c1-5-13-7-2-8-14(6-1)17(13)18-15-9-3-10-16(18)12-4-11-15/h13-16H,1-12H2/t13-,14+,15-,16+
LEDER C1C[C@@H]2CCC[C@H](C1)B2B3[C@@H]4CCC[C@H]3CCC4
IUPAC-namn 9-(9-borabicyclo[3.3.1]nonan-9-yl)-9-borabicyclo[3.3.1]nonane
Molekylvikt (g/mol) 244.03
Formel vikt 242.2377
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.