Läs mer
9-Benzyl-6-chloro-7-deazapurine, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15428897
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15428897 1 g 1g
15438897 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15428897 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52271.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
9-Benzyl-6-chloro-7-deazapurine is used as organic chemical synthesis intermediate.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16019-34-4
Molekylformel C13H10ClN3
Molekylvikt (g/mol) 243.694
MDL-nummer MFCD09953011
InChI-nyckel KMWWCJXJJNHTQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-benzyl-4-chloro-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 9-benzyl-6-chloro-7-deazapurine, amth011, 4-chloro-7-benzyl-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 7-benzyl-4-chloro-7h-pyrrolo 2.3-d pyrimidine, 7-benzyl-4-chloropyrrolo 2,3-d pyrimidine
PubChem CID 15185356
IUPAC-namn 7-benzyl-4-chloropyrrolo[2,3-d]pyrimidine
LEDER C1=CC=C(C=C1)CN2C=CC3=C2N=CN=C3Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Benzyl-6-chloro-7-deazapurine
Kvantitet 1 g
Formel vikt 243.7
Procent renhet 95%