Läs mer
9-Benzyl-6-chloro-7-iodo-7-deazapurine, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15478897
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15478897 5 g 5g
15468897 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15478897 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52275.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1244855-59-1
Molekylformel C13H9ClIN3
Molekylvikt (g/mol) 369.59
MDL-nummer MFCD16660858
InChI-nyckel NWGKGMFQFVMROS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-benzyl-4-chloro-5-iodo-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 9-benzyl-6-chloro-7-iodo-7-deazapurine, 7-benzyl-4-chloro-5-iodopyrrolo 2,3-d pyrimidine, amth010
PubChem CID 57416867
IUPAC-namn 7-benzyl-4-chloro-5-iodopyrrolo[2,3-d]pyrimidine
LEDER C1=CC=C(C=C1)CN2C=C(C3=C2N=CN=C3Cl)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Benzyl-6-chloro-7-iodo-7-deazapurine
Kvantitet 5 g
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 369.59
Procent renhet 95%