Learn More
9-Benzyladenine, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 9-Benzyladenine |
| CAS | 4261-14-7 |
| Molekylformel | C12 H11 N5 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11N5/c13-11-10-12(15-7-14-11)17(8-16-10)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,7-8H,6H2,(H2,13,14,15) |
| LEDER | Nc1ncnc2c1ncn2Cc3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 9-benzylpurin-6-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 225.25 |
| Formel vikt | 225.1014 |