missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
9-(Benzylamino)-1,2,3,4-tetrahydroacridin-1-ol Maleate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-(Benzylamino)-1,2,3,4-tetrahydroacridin-1-ol, Maleate |
| CAS | 113108-86-4 |
| Molekylformel | C20 H20 N2 O . C4 H4 O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H20N2O.C4H4O4/c23-18-12-6-11-17-19(18)20(15-9-4-5-10-16(15)22-17)21-13-14-7-2-1-3-8-14;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-5,7-10,18,23H,6,11-13H2,(H,21,22);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1- |
| LEDER | OC1CCCc2nc3ccccc3c(NCc4ccccc4)c12.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| IUPAC-namn | 9-(benzylamino)-1,2,3,4-tetrahydroacridin-1-ol;(Z)-but-2-enedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 420.46 |
| Formel vikt | 420.1685 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?