Läs mer
9-beta-D-Arabinofuranosyladenine-5'-monophosphate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15420467
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15420467 5 g 5g
15410467 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15420467 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J65653.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Disrupts viral DNA synthesis. Competitive viral DNA polymerase inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Disrupts viral DNA synthesis. Competitive viral DNA polymerase inhibitor. Active against herpes simplex and varicella zoster viruses in vivo.
Solubility
Soluble in water at 4mg/ml
Notes
Store in cool, dry place in a tightly sealed container. Store away from oxidizing agents, heat. Store in refrigerator.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29984-33-6
Molekylformel C10H14N5O7P
Molekylvikt (g/mol) 347.22
MDL-nummer MFCD00069723
InChI-nyckel UDMBCSSLTHHNCD-UHTZMRCNSA-N
Synonym vidarabine monophosphate, ara-amp, vidarabine phosphate, adenine arabinoside monophosphate, 9-5-o-phosphono-beta-d-arabinofuranosyl adenine, arabinofuranosyladenine monophosphate, vidarabine 5'-monophosphate, vidarabine-5'-monophosphate, vidarabine phosphate usan, arabinosyladenine monophosphate
PubChem CID 34768
IUPAC-namn [(2R,3S,4S,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl dihydrogen phosphate
LEDER NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@@H]3O)C2=NC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-beta-D-Arabinofuranosyladenine-5'-monophosphate
Färg White
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in water at 4mg/ml
Formel vikt 347.22
Procent renhet 99%
Fysisk form Powder
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.