missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

9-beta-D-Arabinofuranosyladenin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Produktkod. 15476709
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15476709 25 g 25g
15456709 1 g 1g
15466709 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15476709 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J65076.14
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 5536-17-4 | C10H13N5O4 | 267.25 g/mol

Vidarabin är en neurotransmittor som fungerar som den föredragna endogena agonisten för alla adenosinreceptorsubtyper. Vidarabin är en hämmare av A-cyklas och DNA-polymeras. Används för att studera rollerna för AMP-aktiverat proteinkinas (AMPK) i cellsignalering. Cellpermeabel adenylatcyklashämmare; i detergent-dispergerad råtthjärna, IC50 = 30 μM. Kliniskt signifikant antiviralt medel, speciellt mot herpes simplex (HSV),1 genom hämning av DNA-polymeras.

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

Användning
Vidarabin är en neurotransmittor som fungerar som den föredragna endogena agonisten för alla adenosinreceptorsubtyper. Vidarabin är en hämmare av A-cyklas och DNA-polymeras. Används för att studera rollerna för AMP-aktiverat proteinkinas (AMPK) i cellsignalering. Cellpermeabel adenylatcyklashämmare; i detergent-dispergerad råtthjärna, IC50 = 30μ M. Kliniskt signifikant antiviralt medel, speciellt mot herpes simplex (HSV),1 genom hämning av DNA-polymeras.

Löslighet Löslig i DMF (10 mg/ml), 0,5 M HCl (50 mg/ml), DMSO (53 mg/ml vid 25 C
), etanol (°< 1 mg/ml vid 25 C) och vatten (3 mg/ml °vid 25 C).°

Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 5536-17-4
Molekylformel C10H13N5O4
Molekylvikt (g/mol) 267.25
MDL-nummer MFCD00065471,MFCD00065471,MFCD00475667,MFCD00005752,MFCD00065471
InChI-nyckel OIRDTQYFTABQOQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3s,4r,5r-2-6-aminopurin-9-yl-5-hydroxymethyl oxolane-3,4-diol, prestwick_983, 9-lyxofuranosyladenine
PubChem CID 6420052
IUPAC-namn (3S,4R,5R)-2-(6-aminopurin-9-yl)-5-(hydroximetyl)oxolan-3,4-diol
LEDER NC1=C2N=CN(C3OC(CO)C(O)C3O)C2=NC=N1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 9-beta-D-Arabinofuranosyladenine
Färg Vitt
Kvantitet 25 g
Beilstein 624881
Merck Index 14,9976
Löslighetsinformation Soluble in DMF (10mg/ml),0.5 M HCl (50mg/ml),DMSO (53mg/ml at 25°C),ethanol (<1mg/ml at 25°C),and water (3mg/ml at 25°C).
Formel vikt 267.24
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.