Läs mer
9-beta-D-arabinofuranosylguanin, Thermo Scientific™
Produktkod. 17332491 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17332491 100 mg
17342491 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17332491 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 468631000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 38819-10-2
Molekylformel C10H13N5O5
Molekylvikt (g/mol) 283.24
MDL-nummer MFCD00065486
InChI-nyckel NYHBQMYGNKIUIF-FJFJXFQQSA-N
Synonym Araguanosine; Ara-G
IUPAC-namn 2-amino-9-[(2R,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]-6,9-dihydro-3H-purin-6-on
LEDER NC1=NC(=O)C2=C(N1)N(C=N2)[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-beta-D-Arabinofuranosylguanine
Förpackning Glasflaska
Analyscertifikat Available
Fysisk form Kristallint pulver
Färg Vitt
Smältpunkt 225°C
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 283.24