missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
9-(Beta-D-Galactopyranosyloxy)nonanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-(beta-D-Galactopyranosyloxy)nonanoic Acid |
| CAS | 83345-63-5 |
| Molekylformel | C15 H28 O8 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H28O8/c16-9-10-12(19)13(20)14(21)15(23-10)22-8-6-4-2-1-3-5-7-11(17)18/h10,12-16,19-21H,1-9H2,(H,17,18)/t10-,12+,13+,14-,15-/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@H]1O[C@@H](OCCCCCCCCC(=O)O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC-namn | 9-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxynonanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 336.38 |
| Formel vikt | 336.1784 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?