Läs mer
9-brom-1-nonanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15407928
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 15407928
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H61393.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 55362-80-6 | C9H19BrO | 223.15 g/mol
9-Bromo-1-nonanol används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
9-Bromo-1-nonanol används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Löslig i diklormetan, etylacetat och
hexan.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55362-80-6
Molekylformel C9H19BrO
Molekylvikt (g/mol) 223.15
MDL-nummer MFCD00063348
InChI-nyckel USJDOLXCPFASNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-bromo-1-nonanol, 1-nonanol, 9-bromo, 9-bromo-nonan-1-ol, nonamethylene bromohydrin, 9-bromnonan-1-ol, 9-bromononanol, 9-bromononyl alcohol, pubchem23429, 9-bromo nonanol, acmc-1axfq
PubChem CID 108700
IUPAC-namn 9-bromononan-1-ol
LEDER OCCCCCCCCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Bromo-1-nonanol
Smältpunkt 33°C to 35°C
Kokpunkt 125°C to 126°C (2 mmHg)
Flampunkt 109°C (228°F)
Linjär formel Br(CH2)9OH
Kvantitet 25 g
Beilstein 1737525
Löslighetsinformation Soluble in dichloromethane,ethyl acetate and hexane.
Formel vikt 223.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.