Läs mer
9-Bromo-1-nonen, 97 %
Produktkod. 15492149
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15492149 5 g 5g
15482149 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15492149 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64792.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 89359-54-6 | C9H17Br | 205,14 g/mol
Det används som en viktig mellanprodukt för råmaterial för organisk syntes, jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det ′används som en viktig mellanprodukt för råmaterial för organisk syntes, jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89359-54-6
Molekylformel C9H17Br
Molekylvikt (g/mol) 205.14
MDL-nummer MFCD09037826
InChI-nyckel RQXPBVHYVAOUBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-bromo-1-nonene, 1-nonene, 9-bromo, 8-nonenyl bromide, 1-bromo-8-nonene, 9-bromanylnon-1-ene
PubChem CID 11019998
IUPAC-namn 9-bromonon-1-en
LEDER BrCCCCCCCC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Bromo-1-nonene
Färg Färglös till gul
Kokpunkt 100 °C till 101 °C (15 mmHg)
Linjär formel Br(CH2)7CH=CH2
Brytningsindex 1.4675
Kvantitet 5 g
Beilstein 1746338
Formel vikt 205.14
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.