Läs mer
9-Bromo-10-fenylantracen, 98 %
Produktkod. 15432159
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15432159 5 g 5g
15442159 250 mg 250mg
15422159 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15432159 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64794.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 23674-20-6 | C20H13Br | 333,228 g/mol
Det används som ett OLED-material.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det används som ett
OLED-material.
Löslighet
Olösligt i vatten. Löslig i varm toluen, dimetylformamid.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Förvara behållaren väl tillsluten. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23674-20-6
Molekylformel C20H13Br
Molekylvikt (g/mol) 333.228
MDL-nummer MFCD00230983
InChI-nyckel WHGGVVHVBFMGSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 10-bromo-9-phenylanthracene, anthracene, 9-bromo-10-phenyl, 9-bromo-10-phenyl-anthracene, ksc201k3d, 9-bromo-10-phenyl anthracene
PubChem CID 4155836
IUPAC-namn 9-brom-10-fenylantracen
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC=CC3=C(C4=CC=CC=C42)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Bromo-10-phenylanthracene
Smältpunkt 154 °C till 158 °C
Färg Gult
Kvantitet 5 g
Beilstein 2277064
Löslighetsinformation Olöslig i vatten. Löslig i het toluen, dimetylformamid.
Formel vikt 333.23
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.