Läs mer
9-Brom-10-fenylantracen, TRC
Produktkod. 30330822
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30330822 5 g
1 options
Produktkod. 30330822 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6990035G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Bromo-10-phenylanthracene
CAS 23674-20-6
Molekylformel C20H13Br
Kvantitet 5 g
Synonym 9-Phenyl-10-bromoanthracene
InChI formel InChI=1S/C20H13Br/c21-20-17-12-6-4-10-15(17)19(14-8-2-1-3-9-14)16-11-5-7-13-18(16)20/h1-13H
LEDER CC(N([H])C(C)=C1C(OC)=O)=C(C(OCCCN2CCC(C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)CC2)=O)C1C5=CC([N+]([O-])=O)=CC=C5.Cl
IUPAC-namn 9-bromo-10-fenylantracen
Molekylvikt (g/mol) 333.22