missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
9-Bromo-6Alpha-fluoro-11Beta,17,21-trihydroxy-16Alpha-methyl-pregna-1,4-diene-3,20-dione 21-Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-Bromo-6alpha-fluoro-11beta,17,21-trihydroxy-16alpha-methyl-pregna-1,4-diene-3,20-dione 21-Acetate |
| CAS | 1997-73-5 |
| Molekylformel | C24H30BrFO6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (6alpha,11beta,16alpha)-21-(Acetyloxy)-9-bromo-6-fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-pregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-Acetoxy-9-bromo-6alpha-fluoro-11beta,17-dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C24H30BrFO6/c1-12-7-15-16-9-18(26)17-8-14(28)5-6-21(17,3)23(16,25)19(29)10-22(15,4)24(12,31)20(30)11-32-13(2)27/h5-6,8,12,15-16,18-19,29,31H,7,9-11H2,1-4H3/t12-,15+,16+,18+,19+,21+,22+,23+,24+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Br)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COC(=O)C |
| IUPAC-namn | [2-[(6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-bromo-6-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 513.39 |
| Formel vikt | 512.121 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?