Läs mer
9-Bromo-9-fenylfluoren, 96 %
Produktkod. 11379055
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11379055 1 g 1g
11389055 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11379055 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14225.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 55135-66-5 | C19H13Br | 321,217 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55135-66-5
Molekylformel C19H13Br
Molekylvikt (g/mol) 321.217
MDL-nummer MFCD00075522
InChI-nyckel HYQXNCDBSALQLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-bromo-9-phenyl-9h-fluorene, 9-brom-9-phenyl-9h-fluoren, zlchem 855, acmc-209ll7, 9-bromo-9-phenyl-fluorene, 9-bromanyl-9-phenyl-fluorene, hyqxncdbsalqlb-uhfffaoysa, 9-bromo-9-phenylfluorene, 9h-fluorene, 9-bromo-9-phenyl
PubChem CID 231624
IUPAC-namn 9-brom-9-fenylfluoren
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2(C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C42)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Bromo-9-phenylfluorene
Smältpunkt 94 °C till 99 °C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 2561445
Formel vikt 321.23
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.