Läs mer
9-Brom-9-fenylfluoren, TRC
Produktkod. 30343879
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30343879 1 g
1 options
Produktkod. 30343879 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6864551G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Bromo-9-phenylfluorene
CAS 55135-66-5
Molekylformel C19 H13 Br
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C19H13Br/c20-19(14-8-2-1-3-9-14)17-12-6-4-10-15(17)16-11-5-7-13-18(16)19/h1-13H
LEDER BrC1(c2ccccc2)c3ccccc3c4ccccc14
IUPAC-namn 9-bromo-9-fenylfluoren
Molekylvikt (g/mol) 321.21
Formel vikt 320.0201