Läs mer
9-Brom-9-fenylfluoren, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-Bromo-9-phenylfluorene |
| CAS | 55135-66-5 |
| Molekylformel | C19 H13 Br |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H13Br/c20-19(14-8-2-1-3-9-14)17-12-6-4-10-15(17)16-11-5-7-13-18(16)19/h1-13H |
| LEDER | BrC1(c2ccccc2)c3ccccc3c4ccccc14 |
| IUPAC-namn | 9-bromo-9-fenylfluoren |
| Molekylvikt (g/mol) | 321.21 |
| Formel vikt | 320.0201 |