Läs mer
9-bromantracen, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
9-bromoantracen fungerar som en intermediär vid framställningen av 9-substituerad derivat av den polycykliska aromatiska kolväteantracen PAH.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
9-bromoantracen fungerar som en intermediär vid framställningen av 9-substituerad derivat av den polycykliska aromatiska kolväteantracen PAH.
Löslighet
Olöslig i vatten.
Anteckningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifica
Specifica
| Kemiskt namn eller material | 9-Bromoanthracene |
| Smältpunkt | 97 °C till 103 °C |
| Kvantitet | 5 g |
| Beilstein | 1869747 |
| Löslighetsinformation | Olöslig i vatten. |
| Formel vikt | 257.14 |
| Procent renhet | 96% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.