Läs mer
9-Bromoanthracene, TRC
Produktkod. 30180370
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180370 5 g
30180060 25 g
30180286 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30180370 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6798005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1564-64-3
Molekylformel C14H9Br
Molekylvikt (g/mol) 257.13
Synonym 10-Bromoanthracene, 9-Anthracenyl bromide, 9-Anthracyl bromide, NSC 803
IUPAC-namn 9-bromoantracen
LEDER Brc1c2ccccc2cc3ccccc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Bromoanthracene
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C14H9Br/c15-14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-9H
Formel vikt 255.9888