Läs mer
9-bromfluoren, 97+%
Produktkod. 11334629
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11334629 5 g 5g
11478633 50 g 50g
11488633 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11334629 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10428.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-08-2026
CAS: 1940-57-4 | C13H9Br | 245,119 g/mol
9-Bromofluorene, används för att behandla huddermatologiska tillstånd och inom läkemedelsindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 9-Bromofluorene, används för att behandla huddermatologiska
tillstånd och inom läkemedelsindustrin.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Luftkänslig. Stabil under normala förhållanden. Förvara i ljuståliga och väl tillslutna behållare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1940-57-4
Molekylformel C13H9Br
Molekylvikt (g/mol) 245.119
MDL-nummer MFCD00001133
InChI-nyckel AHCDKANCCBEQJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-bromofluorene, fluorene, 9-bromo, 9h-fluorene, 9-bromo, 9-fluorenyl bromide, monobromofluorene, 9-bromo-fluoren, 9-brom-9h-fluoren, acmc-1bqkc, 9-bromanyl-9h-fluorene
PubChem CID 16024
IUPAC-namn 9-brom-9H-fluoren
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Bromofluorene
Smältpunkt 101°C to 105°C
Odör Irritating
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 2047220
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 245.12
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.