Läs mer
9-Bromononanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-Bromononanoic Acid |
| CAS | 41059-02-3 |
| Molekylformel | C9H17BrO2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 9-bromo-nonanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17BrO2/c10-8-6-4-2-1-3-5-7-9(11)12/h1-8H2,(H,11,12) |
| LEDER | OC(=O)CCCCCCCCBr |
| IUPAC-namn | 9-bromononanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 237.13 |