Läs mer
9-Bromononanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-Bromononanol |
| CAS | 55362-80-6 |
| Molekylformel | C9H19BrO |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1-Hydroxy-9-bromononane, 9-Bromo-1-nonanol |
| InChI formel | InChI=1S/C9H19BrO/c10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11/h11H,1-9H2 |
| LEDER | OCCCCCCCCCBr |
| IUPAC-namn | 9-bromononan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 223.15 |
| Formel vikt | 222.0619 |