Läs mer
9-Bromophenantren, 96 %
Produktkod. 10776321 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10776321 100 g Glasflaska 100g
10390494 10 g Glasflaska 10g
10745941 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10776321 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 107241000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 573-17-1 | C14H9Br | 257,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 573-17-1
Molekylformel C14H9Br
Molekylvikt (g/mol) 257.13
MDL-nummer MFCD00001174
InChI-nyckel RSQXKVWKJVUZDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-phenanthryl bromide, phenanthrene, 9-bromo, 9-phenathryl bromide, 9-bromo-phenanthrene, 9-bromo phenanthrene, 9-bromophenathrene, 9-bromanylphenanthrene, pubchem13993, acmc-1b0zz, 9-bromophenanthrene
PubChem CID 11309
IUPAC-namn 9-bromfenantren
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=C(C3=CC=CC=C23)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Bromophenanthrene
Namnnotering 96%
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 60 °C till 65 °C
Färg Gult
Kokpunkt 180 °C till 190 °C (2,0 mmHg)
Flampunkt >110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 g
Beilstein 05, 671
Formel vikt 257.13
Procent renhet 96%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.