Läs mer
9-Bromophenanthren, 98 %
Produktkod. 11332846
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11332846 5 g 5g
11342846 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11332846 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09033.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 573-17-1 | C14H9Br | 257,13 g/mol
9-Bromfenantren används som halogenerad byggsten. Isotopmärkt 9-Bromfenantren (B687200), ett halogenerat polycykliskt aromatiskt kolväte som har setts ha en fosforescens vid rumstemperatur som kan induceras avβ -cyklodextrin (β -CD) i närvaro av cyklohexan; emellertid orsakar spår Fe(III) en minskning av RTP-emissionen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
9-Bromfenantren används som halogenerad byggsten. Isotopmärkt 9-Bromfenantren (B687200), ett halogenerat polycykliskt aromatiskt kolväte som har setts ha en fosforescens vid rumstemperatur som kan induceras avβ -cyklodextrin (β -CD) i närvaro av cyklohexan; emellertid orsakar spår Fe(III) en minskning av RTP-emissionen.
Löslighet Löslig i toluen och kloroform
(50 mg/ml).
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 573-17-1
Molekylformel C14H9Br
Molekylvikt (g/mol) 257.13
MDL-nummer MFCD00001174
InChI-nyckel RSQXKVWKJVUZDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-phenanthryl bromide, phenanthrene, 9-bromo, 9-phenathryl bromide, 9-bromo-phenanthrene, 9-bromo phenanthrene, 9-bromophenathrene, 9-bromanylphenanthrene, pubchem13993, acmc-1b0zz, 9-bromophenanthrene
PubChem CID 11309
IUPAC-namn 9-bromfenantren
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=C(C3=CC=CC=C23)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Bromophenanthrene
Smältpunkt 62 °C till 66 °C
Kokpunkt 190 °C (1,2 mmHg)
Kvantitet 5 g
Beilstein 1869927
Löslighetsinformation Löslig i toluen och kloroform (50 mg/ml).
Formel vikt 257.14
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.