Läs mer
9-Bromophenanthrene, TRC
Produktkod. 30329345
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30329345 25 g
1 options
Produktkod. 30329345 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68720025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Bromophenanthrene
CAS 573-17-1
Molekylformel C14H9Br
Kvantitet 25 g
Synonym 9-Phenanthryl Bromide, NSC 400708
InChI formel InChI=1S/C14H9Br/c15-14-9-10-5-1-2-6-11(10)12-7-3-4-8-13(12)14/h1-9H
LEDER Brc1cc2ccccc2c3ccccc13
IUPAC-namn 9-bromofenantren
Molekylvikt (g/mol) 257.13
Formel vikt 255.9888