missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
9-Carboxy-10-methylacridinium Trifluoromethanesulfonic Acid Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-Carboxy-10-methylacridinium Chloride |
| CAS | 173920-64-4 |
| Molekylformel | C16H12F3NO5S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Acridinium, 9-carboxy-10-methyl-, 1,1,1-trifluoromethanesulfonate (1:1), Acridinium, 9-carboxy-10-methyl-, salt with trifluoromethanesulfonic acid (1:1) (9CI), 10-methylacridin-10-ium-9-carboxylate compound with trifluoromethanesulfonic acid (1:1), 9-Carboxy-10-methylacridinium trifluoromethanesulfonic acid salt, 9-Carboxy-10-methylacridinium trifluoromethanesulfonate |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11NO2.CHF3O3S/c1-16-12-8-4-2-6-10(12)14(15(17)18)11-7-3-5-9-13(11)16;2-1(3,4)8(5,6)7/h2-9H,1H3;(H,5,6,7) |
| LEDER | C[n+]1c2ccccc2c(C(=O)O)c3ccccc13.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 10-methylacridin-10-ium-9-carboxylic acid;trifluoromethanesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 387.33 |
| Formel vikt | 387.0388 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?