missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
9-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroacridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroacridine |
| CAS | 5396-30-5 |
| Molekylformel | C13H12NCl |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12ClN/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1,3,5,7H,2,4,6,8H2 |
| LEDER | Clc1c2CCCCc2nc3ccccc13 |
| IUPAC-namn | 9-chloro-1,2,3,4-tetrahydroacridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 217.69 |
| Formel vikt | 217.0658 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?