Läs mer
9-Chloro-11beta,17,21-trihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione (Icometasone), Mikromol™
Beskrivning
9-Chloro-11beta,17,21-trihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione (Icometasone)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Icomethasone |
| CAS | 4647-20-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Icomethasone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C22 H29 Cl O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-chloro-11,17,21-trihydroxy-16-methyl-, (11β,16α)-, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-chloro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methyl- (7CI,8CI), (11β,16α)-9-Chloro-11,17,21-trihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Icometasone, Icomethasone, Mometasone Furoate Imp. K (EP), Mometasone Furoate Impurity K |
| InChI formel | InChI=1S/C22H29ClO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO |
| IUPAC-namn | (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-chloro-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimethyl-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Visa mer |