Läs mer
9-klor-11beta,21-dihydroxy-16beta-metyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-ylpropanoat (Beclometason 17-propionat), Mikromol™
Produktkod. 30457637
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30457637 4 x 25 mg
18090990 25 mg
17909919 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30457637 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0199.0100254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
9-klor-11beta,21-dihydroxy-16beta-metyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-ylpropanoat (Beclometason 17-propionat), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Beclometasone 17-Propionate
CAS 5534-18-9
Analyt- eller komponentnamn Beclometasone 17-Propionate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C25 H33 Cl O6
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 9-Chloro-11beta,21-dihydroxy-16beta-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-yl Propanoate, Beclometasone Dipropionate Imp. H (EP), Beclometasone 17-Propionate, Beclomethasone 17-monopropionate, Beclomethasone 17-propionate, (11beta,16beta)-9-Chloro-11,21-dihydroxy-16-methyl-17-(1-oxopropoxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-Chloro-11beta,17,21-trihydroxy-16beta-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 17-propionate, CCI 2382, Beclometasone Dipropionate Related Compound H, Beclometasone Dipropionate Impurity H
InChI formel InChI=1S/C25H33ClO6/c1-5-21(31)32-25(20(30)13-27)14(2)10-18-17-7-6-15-11-16(28)8-9-22(15,3)24(17,26)19(29)12-23(18,25)4/h8-9,11,14,17-19,27,29H,5-7,10,12-13H2,1-4H3/t14-,17-,18-,19-,22-,23-,24-,25-/m0/s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER CCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CO
IUPAC-namn [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-klor-11-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimetyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-oktahydrocyklopenta[a]fenantren-17-yl] propanoat
Molekylvikt (g/mol) 464.98
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 464,1966 g/mol