missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
9-Chloro Nevirapine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-Chloro Nevirapine |
| CAS | 1796928-56-7 |
| Molekylformel | C15H13ClN4O |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 9-Chloro-11-Cyclopropyl-5,11-dihydro-4-methyl-6H-dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13ClN4O/c1-8-6-7-17-14-12(8)19-15(21)10-4-5-11(16)18-13(10)20(14)9-2-3-9/h4-7,9H,2-3H2,1H3,(H,19,21) |
| LEDER | CC1=CC=NC(N(C2CC2)C3=C4C=CC(Cl)=N3)=C1NC4=O |
| IUPAC-namn | 9-chloro-11-cyclopropyl-4-methyl-5,11-dihydro-6H-dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 300.74 |
| Formel vikt | 300.08 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?