Läs mer
9-Chloro Quetiapine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-Chloro Quetiapine |
| CAS | 1371638-11-7 |
| Molekylformel | C21H24ClN3O2S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2-[2-[4-(9-Chlorodibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)-1-piperazinyl]ethoxy]ethanol, Quetiapine Impurity L |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24ClN3O2S/c22-17-5-3-7-19-20(17)23-21(16-4-1-2-6-18(16)28-19)25-10-8-24(9-11-25)12-14-27-15-13-26/h1-7,26H,8-15H2 |
| LEDER | OCCOCCN1CCN(CC1)C2=Nc3c(Cl)cccc3Sc4ccccc24 |
| IUPAC-namn | 2-[2-[4-(4-chlorobenzo[b][1,4]benzothiazepin-6-yl)piperazin-1-yl]ethoxy]ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 417.95 |
| Formel vikt | 417.1278 |