Läs mer
9-klorantracen (>90 %), TRC
Produktkod. 30358171
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30358171 250 mg
30353043 100 mg
30362942 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30358171 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC364403250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 716-53-0
Molekylformel C14 H9 Cl
Molekylvikt (g/mol) 212.67
Synonym 9-Chloroanthracene (ACI), 10-Chloroanthracene, 9-Chloroanthracene (ACI)
IUPAC-namn 9-klorantracen
LEDER Clc1c2ccccc2cc3ccccc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Chloroanthracene
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C14H9Cl/c15-14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-9H
Formel vikt 212.039