Läs mer
9-Chloroanthracene, 95%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 9-Chloroanthracene |
| CAS | 716-53-0 |
| Molekylformel | C14H9Cl |
| MDL-nummer | MFCD00001245 |
| Kvantitet | 25 g |
| LEDER | ClC1=C2C=CC=CC2=CC2=C1C=CC=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 212.67 |
| Procent renhet | 95% |