Läs mer
9-klorantracen, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11324454
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11324454 5 g 5g
11334454 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11324454 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01092.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 716-53-0 | Molekylformel: C14H9Cl | Molekylvikt: 212,676 g/mol
9-Klorantracen används som en klorerad antracenförening för biokemisk forskning. Det används också som en farmaceutisk intermediär.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
9-Klorantracen används som en klorerad antracenförening för biokemisk forskning. Det används också som en farmaceutisk intermediär.
Löslighet
Olöslig i vatten.
Anteckningar
Förvara den på en sval plats. Håll behållaren tätt stängd på en torr och välventilerad plats. Håll dig borta från oxiderande medel. Stabil under rekommenderade förvaringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 716-53-0
Molekylformel C14H9Cl
Molekylvikt (g/mol) 212.676
MDL-nummer MFCD00001245
InChI-nyckel KULLJOPUZUWTMF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 69744
IUPAC-namn 9-klorantracen
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=C3C=CC=CC3=C2Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Chloroanthracene
Smältpunkt 101 °C till 106 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1869540
Synonym anthracene, 9-chloro, ccris 5547, 9-chloro-anthracene, #, anthracene,9-chloro, bidd:gt0730
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 212.68
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.