Läs mer
9-Chlorofluorene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-Chlorofluorene |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9Cl/c14-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)13/h1-8,13H |
| Formel vikt | 200.0393 |