Läs mer
9-(Klorometyl)antracen, 98+%
Produktkod. 11470094
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11470094 1 g 1g
11480094 5 g 5g
11490094 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11470094 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13579.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 24463-19-2 | C15H11Cl | 226,703 g/mol
9-(klormetyl)antracen används som blockerande gruppreagens som används för karboxylsyror, fenoler, merkaptaner och tiofenoler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
9-(klormetyl)antracen används som blockerande gruppreagens som används för karboxylsyror, fenoler, merkaptaner och tiofenoler.
Löslighet
Löslig i kloroform. Olösligt i vatten.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24463-19-2
Molekylformel C15H11Cl
Molekylvikt (g/mol) 226.703
MDL-nummer MFCD00001263
InChI-nyckel PCVRSXXPGXRVEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-chloromethyl anthracene, anthracene, 9-chloromethyl, 9-anthracenylmethyl chloride, ccris 7993, 9-chloromethyanthracene, pubchem14854, 9-chlormethyl-anthracen, acmc-209tez
PubChem CID 32385
IUPAC-namn 9-(klormetyl)antracen
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=C3C=CC=CC3=C2CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-(Chloromethyl)anthracene
Smältpunkt 138 °C till 142 °C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 1873394
Formel vikt 226.71
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.