Läs mer
9-Chloromethylphenanthrene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-Chloromethylphenanthrene |
| CAS | 951-05-3 |
| Molekylformel | C15 H11 Cl |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11Cl/c16-10-12-9-11-5-1-2-6-13(11)15-8-4-3-7-14(12)15/h1-9H,10H2 |
| LEDER | ClCc1cc2ccccc2c3ccccc13 |
| IUPAC-namn | 9-(chloromethyl)phenanthrene |
| Molekylvikt (g/mol) | 226.7 |
| Formel vikt | 226.0549 |