Läs mer
9-Chlorophenanthrene (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-Chlorophenanthrene |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9Cl/c15-14-9-10-5-1-2-6-11(10)12-7-3-4-8-13(12)14/h1-9H |
| Formel vikt | 212.0393 |