Läs mer
9-Chlorophenazine-1-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-Chlorophenazine-1-carboxylic Acid |
| CAS | 103942-93-4 |
| Molekylformel | C13H7ClN2O2 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 9-Chlorophenazine-1-carboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C13H7ClN2O2/c14-8-4-2-6-10-12(8)16-11-7(13(17)18)3-1-5-9(11)15-10/h1-6H,(H,17,18) |
| LEDER | O=C(O)C1=CC=CC2=NC3=CC=CC(Cl)=C3N=C21 |
| IUPAC-namn | 9-chlorophenazine-1-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 258.66 |
| Formel vikt | 258.02 |