Läs mer
9-Chlorophenazine-1-carboxylic Acid, TRC
Produktkod. 30353608
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30353608 5 mg
1 options
Produktkod. 30353608 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3749735MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Chlorophenazine-1-carboxylic Acid
CAS 103942-93-4
Molekylformel C13H7ClN2O2
Kvantitet 5 mg
Synonym 9-Chlorophenazine-1-carboxylic acid
InChI formel InChI=1S/C13H7ClN2O2/c14-8-4-2-6-10-12(8)16-11-7(13(17)18)3-1-5-9(11)15-10/h1-6H,(H,17,18)
LEDER O=C(O)C1=CC=CC2=NC3=CC=CC(Cl)=C3N=C21
IUPAC-namn 9-chlorophenazine-1-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 258.66
Formel vikt 258.02